Merck
GF92889387
powder, 45 max. part. size (micron), weight 500 g, purity 99.5%
别名:
PB006022
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Pb
CAS号:
分子量:
207.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141723
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.5%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 928-893-87
電阻係數
20.65 μΩ-cm
重量
500 g
零件最大尺寸
45 (micron)
bp
1740 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
SMILES 字串
[Pb]
InChI
1S/Pb
InChI 密鑰
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
象形圖
Health hazardEnvironment
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
標靶器官
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney