方案
99.95%
表单
powder
制造商/商品名称
Goodfellow 923-815-75
电阻率
9.96 μΩ-cm, 20°C
重量
2 g
最大零件尺寸
3 (micron)
沸点
2970 °C (lit.)
mp
1554 °C (lit.)
密度
12.02 g/cm3 (lit.)
SMILES字符串
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChI key
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg