Merck
GF91128685
powder, 45 max. part. size (micron), weight 2000 g, purity 99.5%
别名:
MN006020
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Mn
CAS号:
分子量:
54.94
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141724
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
99.5%
表单
powder
制造商/商品名称
Goodfellow 911-286-85
电阻率
185 μΩ-cm, 20°C
重量
2000 g
最大零件尺寸
45 (micron)
沸点
1962 °C (lit.)
mp
1244 °C (lit.)
密度
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Mn]
InChI
1S/Mn
InChI key
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
象形图
Flame
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Flam. Sol. 2
储存分类代码
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)