GF89928321
别名:
IN080230
1 of 10
Sigma-Aldrich
494682
氧化铟锡
357308
铟
544876
700460
氧化铟锡分散体
495425
镓-铟共晶
747939
GF40761097
Indium-tin alloy, In50Sn50
639303
聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜(铟锡氧化物涂层)
357294
GF25107690
foil
Goodfellow 899-283-21
100 mm × 100 mm × 0.1 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
高纯度金属和合金_能源材料_材料科学-默克生命科学