Merck
GF88983781
foil, thickness 0.50 mm, diameter 4 mm, purity 99%
别名:
NI000586
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Ni
CAS号:
分子量:
58.69
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141729
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
99%
表单
foil
制造商/商品名称
Goodfellow 889-837-81
电阻率
6.97 μΩ-cm, 20°C
直径
4 mm
厚度
0.50 mm
沸点
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
密度
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChI key
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)