Merck
GF88891509
foil, thickness 0.04 mm, length 2 m, coil width 0.7 mm
别名:
RE000228
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Re
CAS号:
分子量:
186.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141737
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 888-915-09
長度
2 m
線圈寬度
0.7 mm
厚度
0.04 mm
bp
5596 °C (lit.)
5627 °C (lit.)
mp
3180 °C (lit.)
密度
21.02 g/cm3 (lit.)
SMILES 字串
[ReH]
InChI
1S/Re
InChI 密鑰
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)