主要文件
GF87641387
Silicon carbide - reaction bonded
tube, outside diameter 15.0 mm, wall thickness 4.0 mm, length 150 mm
别名:
SI647350
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11101521
NACRES:
NA.23
表单
tubes
制造商/商品名称
Goodfellow 876-413-87
长度
150 mm
外径
15.0 mm
壁厚度
4.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)