Merck
GF87262364
foil, thickness 0.2 mm, size 25 × 25 mm, purity 99%
别名:
DY000230
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Dy
CAS号:
分子量:
162.50
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141602
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
99%
表单
foil
制造商/商品名称
Goodfellow 872-623-64
电阻率
89 μΩ-cm, 20°C
尺寸
25 × 25 mm
厚度
0.2 mm
沸点
2567 °C (lit.)
mp
1412 °C (lit.)
密度
8.559 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Dy]
InChI
1S/Dy
InChI key
KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)