Merck
GF86942694
foil, thickness 0.0005 mm, size 25 × 25 mm, purity 99.75%
别名:
SN000040
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Sn
CAS号:
分子量:
118.71
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141745
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.75%
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 869-426-94
電阻係數
11 μΩ-cm, 20°C
尺寸
25 × 25 mm
厚度
0.0005 mm
bp
2270 °C (lit.)
mp
231.9 °C (lit.)
密度
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Sn]
InChI
1S/Sn
InChI 密鑰
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N