主要文件
GF86115348
Nickel-iron-molybdenum alloy, Ni80Fe15.5Mo4.5
100mm rod, 2.0mm diameter, as drawn
别名:
NJ277905
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11101712
NACRES:
NA.23
表单
rod
制造商/商品名称
Goodfellow 861-153-48
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)