主要文件
GF84911755
lump, 5 mm max. lump size, weight 1 g, purity 99.9%
别名:
CS006100
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12141801
NACRES:
NA.23
方案
99.9%
表单
lumps
制造商/商品名称
Goodfellow 849-117-55
重量
1 g
最大肿块尺寸
5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
象形图
FlameCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B - Water-react 1
补充剂危害
储存分类代码
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)