Merck
GF84866169
Aluminum alloy 3003
honeycomb, thickness 20 mm, Al98%/Mn 1%/Fe 0.5%/Si 0.5%, size 300 × 300 mm, cell size 12.7 mm
别名:
AB112600
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352311
NACRES:
NA.23
形狀
honeycomb
製造商/商標名
Goodfellow 848-661-69
培養皿大小
12.7 mm
尺寸
300 × 300 mm
厚度
20 mm