主要文件
GF83656536
聚碳酸酯
(PC), sheet, thickness 25 mm, size 300 × 300 mm
别名:
CT303451
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352100
NACRES:
NA.23
形狀
sheet
製造商/商標名
Goodfellow 836-565-36
尺寸
300 × 300 mm
厚度
25 mm
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)