主要文件
GF82101248
Copper/nickel
foil, thickness 0.016 mm, Cu70%/Ni30%, length 0.2 m, coil width 192 mm
别名:
CU130240
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
31152304
NACRES:
NA.23
表单
foil
制造商/商品名称
Goodfellow 821-012-48
长度
0.2 m
线圈宽度
192 mm
厚度
0.016 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)