Merck
GF82086701
powder, 150 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99.97%
别名:
BI006019
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Bi
CAS号:
分子量:
208.98
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141706
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
蒸汽压
<0.1 mmHg ( 20 °C)
方案
99.97%
表单
powder
制造商/商品名称
Goodfellow 820-867-01
电阻率
129 μΩ-cm, 20°C
重量
50 g
最大零件尺寸
150 (micron)
沸点
1560 °C (lit.)
mp
271 °C (lit.)
密度
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Bi]
InChI
1S/Bi
InChI key
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
象形图
Flame
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Sol. 1
储存分类代码
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)