主要文件
GF81740640
Aluminum/Silicon
rod, Al88%/Si12%, 10 mm diameter, length 500 mm, condition extruded
别名:
AL137910
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352311
NACRES:
NA.23
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 817-406-40
長度
500 mm
直徑
10 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)