Merck
GF81529454
wire, 0.05 mm diameter, length 20 m, purity 99.99+%
别名:
AU005126
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Au
CAS号:
分子量:
196.97
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141717
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
≥99.99%
形狀
wire
製造商/商標名
Goodfellow 815-294-54
電阻係數
2.05 μΩ-cm, 0°C
長度
20 m
直徑
0.05 mm
bp
2808 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
密度
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Au]
InChI
1S/Au
InChI 密鑰
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N