Merck
GF81348532
rod, 10.0 mm diameter, length 25 mm, purity 99%
别名:
PR007920
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Pr
CAS号:
分子量:
140.91
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141610
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
99%
表单
rod
制造商/商品名称
Goodfellow 813-485-32
电阻率
68 μΩ-cm, 20°C
长度
25 mm
直径
10.0 mm
沸点
3520 °C (lit.)
mp
931 °C (lit.)
密度
6.71 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Pr]
InChI
1S/Pr
InChI key
PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)