Merck
GF80511926
foil, 8mm disks, thickness 0.008mm, 99.75%
别名:
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Sn
CAS号:
分子量:
118.71
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141745
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.75%
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 805-119-26
電阻係數
11 μΩ-cm, 20°C
直徑× 厚度
8 mm × 0.008 mm
bp
2270 °C (lit.)
mp
231.9 °C (lit.)
密度
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Sn]
InChI
1S/Sn
InChI 密鑰
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法律資訊
Product of Goodfellow
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)