主要文件
GF79318345
Aluminum-magnesium-silicon alloy, Al98Mg1Si0.6
10m wire, 0.125mm diameter, as drawn
别名:
AL035140
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352311
NACRES:
NA.23
表单
wire
制造商/商品名称
Goodfellow 793-183-45
长度 × 直径
10 m × 0.125 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)