Key Documents
GF77588162
Silicon carbide - reaction bonded
tube, outside diameter 10.0 mm, length 59 mm, wall thickness 2.8 mm
别名:
SI647250
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101521
NACRES:
NA.23
形狀
tubes
製造商/商標名
Goodfellow 775-881-62
長度
59 mm
外徑
10.0 mm
壁厚
2.8 mm