主要文件
GF77355715
不锈钢-AISI 316l
foil, Fe/Cr18%/Ni10%/Mo 3%, thickness 0.25 mm, length 0.5 m, coil width 12 mm
别名:
FF210331
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11171600
NACRES:
NA.23
表单
foil
制造商/商品名称
Goodfellow 773-557-15
长度
0.5 m
线圈宽度
12 mm
厚度
0.25 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)