Key Documents
GF76696453
Stainless Steel - AISI 420 alloy, Fe86.7Cr13.0C0.3
1000mm rod, 9.5mm diameter
别名:
FK117920
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11171600
NACRES:
NA.23
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 766-964-53
長度 × 直徑
1000 mm × 9.5 mm