GF76383333
别名:
AJ615720
1 of 10
Sigma-Aldrich
643653
介孔结构的硅铝酸盐
520179
硅酸铝
343358
硅-氧化铝催化剂载体,135 级
926876
MCM-41 100nm nanoparticle
408719
支化聚乙烯亚胺
926906
408727
765163
Lithium nickel manganese cobalt oxide
900798
Aluminosilicate
203874
硝酸镍(II) 六水合物
fibers
Goodfellow 763-833-33
2 m
0.01 mm , filament diameter