Merck
GF76155262
Nickel/Chromium
wire, 0.045 mm diameter, Ni80%/Cr20%, length 50 m, temper annealed
别名:
NI055113
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101711
NACRES:
NA.23
形狀
wire
製造商/商標名
Goodfellow 761-552-62
長度
50 m
直徑
0.045 mm