蒸汽压
<0.01 mmHg ( 25 °C)
方案
99.999%
表单
lumps
制造商/商品名称
Goodfellow 740-546-06
电阻率
8.37 μΩ-cm
重量
10 g
最大肿块尺寸
15 mm
mp
156.6 °C (lit.)
密度
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[In]
InChI
1S/In
InChI key
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Chronic 2
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3