Merck
GF71589224
powder, 850 max. part. size (micron), weight 1 g, purity 99.9%
别名:
RU006020
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Ru
CAS号:
分子量:
101.07
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141739
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
99.9%
表单
powder
制造商/商品名称
Goodfellow 715-892-24
电阻率
7.1 μΩ-cm, 0°C
重量
1 g
最大零件尺寸
850 (micron)
沸点
3900 °C (lit.)
mp
2310 °C (lit.)
密度
12.45 g/cm3 (lit.)
SMILES字符串
[Ru]
InChI
1S/Ru
InChI key
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)