主要文件
GF71577434
Thoriated tungsten
wire, 0.75 mm diameter, W 99%/Th 1%, length 0.5 m, temper annealed
别名:
W 145475
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11101711
NACRES:
NA.23
方案
≥99%
表单
wire
制造商/商品名称
Goodfellow 715-774-34
长度
0.5 m
直径
0.75 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)