主要文件
GF71349149
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
2000m wire, 0.30mm diameter, annealed
别名:
NI055135
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11101711
NACRES:
NA.23
表单
wire
制造商/商品名称
Goodfellow 713-491-49
长度 × 直径
2000 m × 0.30 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)