主要文件
GF69352061
Titanium/Aluminum/Vanadium
foil, thickness 0.1 mm, Ti90%/Al 6%/V 4%, length 0.2 m, coil width 220 mm
别名:
TI010302
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352311
NACRES:
NA.23
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 693-520-61
長度
0.2 m
線圈寬度
220 mm
厚度
0.1 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)