Key Documents
GF66446534
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
50m wire, 1.0mm diameter, annealed
别名:
NI105160
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101711
NACRES:
NA.23
形狀
wire
製造商/商標名
Goodfellow 664-465-34
長度 × 直徑
50 m × 1.0 mm