主要文件
GF65998681
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), fiber, tex number 145, L 500 m, number of filaments 1300
别名:
ET305711
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352100
NACRES:
NA.23
形狀
fibers
製造商/商標名
Goodfellow 659-986-81
長度
500 m
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)