主要文件
GF64481362
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
insulated wire, 100m length, 0.25mm conductor diameter, 0.004mm insulation thickness, polyester insulation
别名:
NI105850
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352300
NACRES:
NA.23
描述
polyester insulation
thermocouple wire
表单
wire (insulated)
制造商/商品名称
Goodfellow 644-813-62
长度
100 mm
导体直径
0.25 mm
隔离层厚度
0.004 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
应用
may be used as one component of a thermocouple
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)