主要文件
GF63630682
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 25mm disks, 0.5mm thickness, half hard
别名:
CU070501
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
31152304
NACRES:
NA.23
表单
foil (disks - half hard)
制造商/商品名称
Goodfellow 636-306-82
尺寸 × 厚度
25 mm × 0.5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)