Merck
GF63284036
聚四氟乙烯
(PTFE), film, thickness 0.005 mm, L 0.5 m, coil width 450 mm
别名:
FP301050
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352100
NACRES:
NA.23
形狀
film
製造商/商標名
Goodfellow 632-840-36
長度
0.5 m
線圈寬度
450 mm
厚度
0.005 mm
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3