主要文件
GF59079707
Iron boride
lump, 10 mm max. lump size, weight 20 g
别名:
FE546100
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352103
NACRES:
NA.23
表单
lumps
制造商/商品名称
Goodfellow 590-797-07
重量
20 g
最大肿块尺寸
10 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)