表单
film
制造商/商品名称
Goodfellow 587-279-42
尺寸
125 × 300 mm
厚度
0.125 mm
颜色
natural
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3