Merck
GF57977612
foil, thickness 0.025 mm, size 50 × 50 mm, purity 99%
别名:
GD000230
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Gd
CAS号:
分子量:
157.25
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141605
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
99%
表单
foil
制造商/商品名称
Goodfellow 579-776-12
电阻率
126 μΩ-cm, 20°C
尺寸
50 × 50 mm
厚度
0.025 mm
沸点
3273 °C (lit.)
mp
1313 °C (lit.)
密度
7.886 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Gd]
InChI
1S/Gd
InChI key
UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
象形图
Flame
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Water-react 3
储存分类代码
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)