Merck
GF56237418
foil, thickness 0.5 mm, 10 mm diameter, purity 99.8%
别名:
BE000303, Glucinium
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Be
CAS号:
分子量:
9.01
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
方案
99.8%
表单
foil
自燃温度
1198 °F
制造商/商品名称
Goodfellow 562-374-18
电阻率
4.46 μΩ-cm, 20°C
直径
10 mm
10 mm
厚度
0.5 mm
沸点
2970 °C (lit.)
mp
1278 °C (lit.)
密度
1.85 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Be]
InChI
1S/Be
InChI key
ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
象形图
Skull and crossbonesHealth hazard
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)