Merck
GF55589260
Palladium/Nickel
mesh, Pd 95%/Ni 5%, nominal aperture 0.20 mm, size 20 × 20 mm, wire diameter 0.076 mm
别名:
PJ088710
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.23
化驗
≥95%
形狀
mesh
製造商/商標名
Goodfellow 555-892-60
標稱口徑
0.20 mm
尺寸
20 × 20 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3