Merck
GF55511524
磷青铜
foil, Cu 94%/Sn 6%, thickness 0.08 mm, length 0.5 m, coil width 0.4 mm
别名:
CU050247
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101711
NACRES:
NA.23
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 555-115-24
長度
0.5 m
線圈寬度
0.4 mm
厚度
0.08 mm