主要文件
GF54985179
Inconel® alloy 600 - heat resisting alloy, Ni72Cr16Fe8
490mm tube, 7.5mm outside diameter, 0.7mm wall thickness, 6.1mm inside diameter, annealed
别名:
NI027400
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352300
NACRES:
NA.23
表单
tubes
制造商/商品名称
Goodfellow 549-851-79
长度 × 壁厚度
490 mm × 0.7 mm
外径 × 内径
7.5 mm × 6.1 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
法律信息
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)