Merck
GF54654666
Nickel/Chromium
rod, Ni 80%/Cr 20%, 20.0 mm diameter, length 1000 mm
别名:
NI057961
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101711
NACRES:
NA.23
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 546-546-66
長度
1000 mm
直徑
20.0 mm