主要文件
GF53936242
Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2
500m wire, 0.5mm diameter, as drawn
别名:
NI115130
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11101712
NACRES:
NA.23
表单
wire
制造商/商品名称
Goodfellow 539-362-42
长度 × 直径
500 m × 0.5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
法律信息
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)