Merck
GF51946016
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Ti90Al6V4
powder, 450micron max. particle size, spherical powder, 100g
别名:
TI016010
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101711
NACRES:
NA.23
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 519-460-16
重量
100 g
零件最大尺寸
450 μm