Merck
GF51546292
powder, mean particle size (fsss) 0.9 micron, weight 200 g, purity 95+%
别名:
B 006041
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
B
CAS号:
分子量:
10.81
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141907
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
95%
表单
powder
制造商/商品名称
Goodfellow 515-462-92
电阻率
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
重量
200 g
平均粒径
0.9 μm (FSSR)
密度
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[B]
InChI
1S/B
InChI key
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)