Merck
GF49936731
Niobium/Tantalum
tube, Nb 98.5%/Ta 1.5%, outside diameter 10.0 mm, length 100 mm, wall thickness 0.4 mm
别名:
NB137600
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101711
NACRES:
NA.23
形狀
tubes
製造商/商標名
Goodfellow 499-367-31
長度
100 mm
外徑
10.0 mm
壁厚
0.4 mm