主要文件
GF47012082
Alumina
rod, 5.0 mm diameter, length 500 mm, purity 99%
别名:
AL607950
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11181511
NACRES:
NA.23
方案
99%
表单
rod
制造商/商品名称
Goodfellow 470-120-82
长度
500 mm
直径
5.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)