Merck
GF46574220
foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.01mm, permanent polyester support, 95+%
别名:
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Sb
CAS号:
分子量:
121.76
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141704
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
95%
表单
foil
制造商/商品名称
Goodfellow 465-742-20
电阻
41.7 μΩ-cm
尺寸 × 厚度
50 x 50 mm × 0.01 mm
沸点
1635 °C (lit.)
mp
630 °C (lit.)
密度
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Sb]
InChI
1S/Sb
InChI key
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)