主要文件
GF45829075
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 25 x 25mm, 0.1mm thickness, half hard
别名:
CU070340
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
31152304
NACRES:
NA.23
形狀
foil (temper half hard)
製造商/商標名
Goodfellow 458-290-75
尺寸 × 厚度
25 mm × 25 mm × 0.1 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)